Sodio β-glicerofosfato 200 mM in solution
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
β-glycerophosphate
J62121.AD
J62121.AE
J62121.ADEA
58.5
EUR
J62121.AD
J62121.AE
Sodio β-glicerofosfato 200 mM in solution
Sodio β-glicerofosfato
CAS No.: 819-83-0
Molecular Formula: C3H7Na2O6P
Formula Weight: 216.04
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00002135
Formula:
C₃H₇Na₂O₆P Peso molecolare: 216,04 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002135 CAS Number: 819-83-0 |