Erioglaucine disodium salt
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 3844-45-9
Molecular Formula: C37H34N2Na2O9S3
Formula Weight: 792.86
Physical Form: Powder
Appearance: Purple
Melting Point: 283°
MDL No.: MFCD00012141
Formula:
C₃₇H₃₄Na₂N₂O₉S₃ Punto di fusione: 283 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012141 CAS Number: 3844-45-9 EINECS: 223-339-8 Merck Index: 14,1373 |