Stampa…
Adenosina 5'-monofosfato sale disodico (AMP sale disodico) idrato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J61643.06 J61643.14
J61643.06EA 34.4 EUR
J61643.06 J61643.14
Adenosina 5'-monofosfato sale disodico (AMP sale disodico) idrato
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate
CAS No.: 4578-31-8 Molecular Formula: C10H12N5NaO7P Formula Weight: 391.20 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 3586732 MDL No.: MFCD00065023
Formula: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·H₂O
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00065023
CAS Number: 4578-31-8
EINECS: 224-961-2
Merck Index: 14,158