Stampa…
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J61544.AP J61544.K2 J61544.K3
J61544.APEA 62.3 EUR
J61544.AP J61544.K2 J61544.K3
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Soluzioni tampone Tamponi per elettroforesi Tamponi di bloccaggio
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Clear
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Aspetto Clear
Forma fisica Viscous liquid
Temperatura di conservazione 2°C to 8°C