Stampa…
SB202190 ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4-(4-Fluorophenyl)-5-(pyridin-4-yl)-1H-imidazol-2-yl)phenol, SB 202190
J60950.MB J60950.MF
J60950.MBEA 146 EUR
J60950.MB J60950.MF
SB202190 ≥99%
SB202190
Applications: Inhibits p38 kinase activity in vivo through competition with ATP
Formula: C₂₀H₁₄FN₃O
Peso molecolare: 331,3 g/mol
Punto di fusione: 240…243 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00941964
CAS Number: 152121-30-7