Stampa…
TRIS-buffered saline (TBS, 20X) pH 7,4
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J60877.K2 J60877.K3
J60877.K2EA 75 EUR
J60877.K2 J60877.K3
TRIS-buffered saline (TBS, 20X) pH 7,4
Soluzioni tampone Tamponi per elettroforesi Tamponi di lavaggio
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00132476