Stampa…
EGTA (Acido etilenglicole bis (2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico) 0.5 M in soluzione acquosa pH 8.0
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J60767.AD J60767.AE
J60767.ADEA 100 EUR
J60767.AD J60767.AE
EGTA (Acido etilenglicole bis (2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico) 0.5 M in soluzione acquosa pH 8.0
EGTA (Acido etilenglicole bis(2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico)
CAS No.: 67-42-5 Molecular Formula: C14H24N2O10 Formula Weight: 380.35 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Colourless MDL No.: MFCD00004291
Formula: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004291
CAS Number: 67-42-5