Stampa…
NP-40 lysis buffer
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J60766.AP J60766.AK
J60766.APEA 97.3 EUR
J60766.AP J60766.AK
NP-40 lysis buffer
Soluzioni tampone Tamponi di estrazione
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless