Stampa…
TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7,4
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J60764.K2 J60764.K3 J60764.K7
J60764.K2EA 59 EUR
J60764.K2 J60764.K3 J60764.K7
TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7,4
Soluzioni tampone Tamponi per elettroforesi Tamponi di lavaggio
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00132476
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Forma fisica Liquid
Odore/Profumo Odourless
N. MDL MFCD00132476