Buffers, CAPS, 0.5 M solutions
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 1135-40-6
MDL No.: MFCD00003837
Learn more
About VWR
L'esperienza digitale di Avantor sta cambiando, per servirti al meglio! Dal 4 Aprile 2025, gli account dei nostri clienti migreranno su una nuova piattaforma digitale, per rendere gli acquisti online ancora più semplici.
CAS No.: 1135-40-6
MDL No.: MFCD00003837