Stampa…
Formaldeide 4% in PBS stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Aldeide formica
Stabilization: stabilizzata con metanolo
J60401.AK J60401.AP
J60401.AKEA 57.3 EUR
J60401.AK J60401.AP
Formaldeide 4% in PBS stabilizzato
Formaldeide
Storage Temperature: 2°C to 8°C Appearance: Colourless
Formula: CH₂O
Peso molecolare: 30,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003274
CAS Number: 50-00-0
ADR: 8,III