TCEP HCl (Tris (2-carbossietil) fosfina cloridrato) 98% per biologia molecolare
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
TCEP HCl
J60316.06
J60316.09
J60316.3S
J60316.06EA
166
EUR
J60316.06
J60316.09
J60316.3S
TCEP HCl (Tris (2-carbossietil) fosfina cloridrato) 98% per biologia molecolare
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Applications: For reducing disulfide bonds in peptides and proteins.
Applications: For reducing disulfide bonds in peptides and proteins.
Formula:
C₉H₁₆ClO₆P Peso molecolare: 286,65 g/mol Punto di fusione: 177…178 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00145469 CAS Number: 51805-45-9 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,9085 |