Stampa…
Sodio fluoruro 200 mM in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
J60251.AE J60251.AK
J60251.AEEA 58.4 EUR
J60251.AE J60251.AK
Sodio fluoruro 200 mM in soluzione acquosa
Sodio fluoruro
CAS No.: 7681-49-4 Molecular Formula: FNa Formula Weight: 41.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003524
Formula: NaF
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003524
CAS Number: 7681-49-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM