Sodium orthovanadate 100 mM in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
J60191.AD
J60191.AE
J60191.ADEA
71.5
EUR
J60191.AD
J60191.AE
Sodium orthovanadate 100 mM in soluzione acquosa
Sodium orthovanadate
CAS No.: 13721-39-6
Molecular Formula: Na3O4V
Formula Weight: 183.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003511
Formula:
Na₃O₄V Peso molecolare: 183,91 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00003511 CAS Number: 13721-39-6 |