MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J60184.AP
J60184.K2
J60184.APEA
89.9
EUR
J60184.AP
J60184.K2
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
Soluzioni tampone
Tamponi biologici
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00131625