Magnesio acetato 1 M in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 142-72-3
Molecular Formula: C4H6MgO4
Formula Weight: 142.39
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003539
Formula:
(H₃CCOO)₂Mg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003539 CAS Number: 142-72-3 |