3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 79418-78-3
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Yelloe to pale brown
Boiling Point: 114-118°
MDL No.: MFCD02683560
Formula:
C₈H₇FO₃ Punto di ebollizione: 114…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02683560 CAS Number: 79418-78-3 |