2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Nitrapyrin
Purity: 98%
CAS No.: 1929-82-4
Molecular Formula: C6H3Cl4N
Formula Weight: 230.90
Flash Point: 100°(212°F)
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 60-65°
Beilstein Reference: 1618997
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00072500
Formula:
C₆H₃Cl₄N Peso molecolare: 230,897 g/mol Punto di fusione: 60…65 °C Flash Pt: 100 °C (212 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00072500 CAS Number: 1929-82-4 EINECS: 217-682-2 ADR: 9,III |