2-Hydroxymethyloxetane 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 61266-70-4
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.080
Refractive Index: 1.4460
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to yellow
Boiling Point: 98°/15mm
MDL No.: MFCD00142933
Formula:
C₄H₈O₂ Punto di ebollizione: 98 °C (15 mmHg) Densità: 1,080 Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00142933 CAS Number: 61266-70-4 |