4-Bromoresorcinol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromobenzene-1,3-diol
Purity: 98%
CAS No.: 6626-15-9
Molecular Formula: C6H5BrO2
Formula Weight: 189.01
Physical Form: Powder
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 97-100°
Boiling Point: 150°/12mm
Beilstein Reference: 1861280
MDL No.: MFCD00002272
Formula:
C₆H₅BrO₂ Peso molecolare: 189,01 g/mol Punto di ebollizione: 150 °C (12 mmHg) Punto di fusione: 97…100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002272 CAS Number: 6626-15-9 EINECS: 229-586-8 |