Stampa…
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
H64948.03 H64948.06
H64948.03EA 40.2 EUR
H64948.03 H64948.06
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 214360-46-0 Molecular Formula: C13H16BNO2 Formula Weight: 229.09 Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 78-82° dec. MDL No.: MFCD03789262
Formula: C₁₃H₁₆BNO₂
Peso molecolare: 229,09 g/mol
Punto di fusione: 78…82 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03789262
CAS Number: 214360-46-0