Dimethyl-2,3-pyridinedicarboxylate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 605-38-9
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.17
Physical Form: Solid
Melting Point: 53-58°
Beilstein Reference: 159846
MDL No.: MFCD00186549
Formula:
C₉H₉NO₄ Punto di fusione: 53…58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00186549 CAS Number: 605-38-9 |