5-(Trifluoromethyl)picolinic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 80194-69-0
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Melting Point: 133-137°
MDL No.: MFCD04113632
Formula:
C₇H₄F₃NO₂ Punto di fusione: 133…137 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04113632 CAS Number: 80194-69-0 |