2-(4-Bromophenyl)propan-2-ol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 2077-19-2
Molecular Formula: C9H11BrO
Formula Weight: 215.09
Physical Form: Solid
Density: 1.356
Refractive Index: 1.5520
Appearance: White
Melting Point: 40-45°
Boiling Point: 75-85° /0.1mm
Beilstein Reference: 1935066
MDL No.: MFCD11870096
Formula:
C₉H₁₁BrO Punto di ebollizione: 75…85 °C (0,1 mmHg) Punto di fusione: 40…45 °C Densità: 1,356 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11870096 CAS Number: 2077-19-2 |