5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 67443-38-3
Molecular Formula: C5H2BrClN2O2
Formula Weight: 237.44
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow
Melting Point: 66-68°
Beilstein Reference: 147551
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00222270
Formula:
C₅H₂BrClN₂O₂ Punto di fusione: 66…68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00222270 CAS Number: 67443-38-3 ADR: 6.1,III |