Stampa…
3-Aminopyridazine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyridazin-3-amine
H64859.03 H64859.06 H64859.14
H64859.03EA 42 EUR
H64859.03 H64859.06 H64859.14
3-Aminopyridazine 97%
3-Aminopyridazine
Purity: 97% CAS No.: 5469-70-5 Molecular Formula: C4H5N3 Formula Weight: 95.10 Physical Form: Solid Appearance: White to pale yellow Melting Point: 168-172° Beilstein Reference: 107024 MDL No.: MFCD01529869
Formula: C4H5N3
Peso molecolare: 95,10 g/mol
Punto di fusione: 168…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01529869
CAS Number: 5469-70-5