5-Chloropicolinonitrile 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 89809-64-3
Molecular Formula: C6H3ClN2
Formula Weight: 138.55
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 106-108°
Beilstein Reference: 113764
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD03788835
Formula:
C6H3ClN2 Punto di fusione: 106…108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788835 CAS Number: 89809-64-3 ADR: 6.1,III |