8-Bromo-1-octene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2695-48-9
Molecular Formula: C8H15Br
Formula Weight: 191.11
Flash Point: 78°(172°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.139
Refractive Index: 1.4670
Appearance: Pale yelllow
Boiling Point: 92°/24mm
Beilstein Reference: 2234481
MDL No.: MFCD00000275
Formula:
C₈H₁₅Br Peso molecolare: 191,11 g/mol Punto di ebollizione: 92 °C (24 mmHg) Densità: 1,139 Flash Pt: 78 °C (172 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000275 CAS Number: 2695-48-9 EINECS: 220-268-4 |