5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Nitrothiophene-2-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6317-37-9
Molecular Formula: C5H3NO4S
Formula Weight: 173.14
Physical Form: Solid
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 154-159°
Beilstein Reference: 139665
MDL No.: MFCD00159552
Formula:
C₅H₃NO₄S Peso molecolare: 173,14 g/mol Punto di fusione: 154…159 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00159552 CAS Number: 6317-37-9 EINECS: 228-654-4 |