1-Bromo-5-fluoropentane 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 407-97-6
Molecular Formula: C5H10BrF
Formula Weight: 169.04
Physical Form: Liquid
Density: 1.360
Refractive Index: 1.4406
Appearance: Colourless
Boiling Point: 162°
Beilstein Reference: 1697258
MDL No.: MFCD01709395
Formula:
C₅H₁₀BrF Punto di ebollizione: 162 °C Densità: 1,360 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01709395 CAS Number: 407-97-6 |