Stampa…
Methyl-2-chloronicotinate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-chloronicotinate, Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
H64798.06 H64798.14 H64798.22
H64798.06EA 34.9 EUR
H64798.06 H64798.14 H64798.22
Methyl-2-chloronicotinate 98%
Methyl-2-chloronicotinate
Purity: 98% CAS No.: 40134-18-7 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.314 Refractive Index: 1.5370 Appearance: Colourless Boiling Point: 150°/1mm Beilstein Reference: 122129 MDL No.: MFCD01318629
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di ebollizione: 150 °C (1 mmHg)
Densità: 1,314
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318629
CAS Number: 40134-18-7
EINECS: 254-805-9