Pyrazine-2,5-dicarboxylic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 122-05-4
Molecular Formula: C6H4N2O4
Formula Weight: 168.11
Physical Form: Solid
Melting Point: 255-260° lit.
Beilstein Reference: 139985
MDL No.: MFCD01630902
Formula:
C₆H₄N₂O₄ Punto di fusione: 255…260 °C (lett.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01630902 CAS Number: 122-05-4 |