Stampa…
9-Bromo-10-phenylanthracene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H64794.03 H64794.06
H64794.03EA 67.3 EUR
H64794.03 H64794.06
9-Bromo-10-phenylanthracene 98%
9-Bromo-10-phenylanthracene
Purity: 98% CAS No.: 23674-20-6 Molecular Formula: C20H13Br Formula Weight: 333.23 Physical Form: Powder Appearance: Pale yellow Melting Point: 154-158° Beilstein Reference: 2277064 MDL No.: MFCD00230983
Formula: C₂₀H₁₃Br
Punto di fusione: 154…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00230983
CAS Number: 23674-20-6