Methyl-4-methylsalicylate 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 2-hydroxy-4-methylbenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 4670-56-8
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Low melting solid
Density: 1.147
Refractive Index: 1.5370
Appearance: Pale brown to pale yellow
Melting Point: 27-28°
Boiling Point: 242° lit.
Beilstein Reference: 2690247
MDL No.: MFCD00020130
Formula:
C₉H₁₀O₃ Peso molecolare: 166,18 g/mol Punto di ebollizione: 242 °C (lett.) Punto di fusione: 27…28 °C Densità: 1,147 |
MDL Number:
MFCD00020130 CAS Number: 4670-56-8 EINECS: 225-117-6 |