Methyl-5-bromo-2-chloronicotinate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate
Purity: 98%
CAS No.: 78686-79-0
Molecular Formula: C7H5BrClNO2
Formula Weight: 250.48
Flash Point:
Formula:
C₇H₅BrClNO₂ Peso molecolare: 250,48 g/mol Punto di fusione: 48…53 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03844848 CAS Number: 78686-79-0 |