Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 51940-64-8
Molecular Formula: C7H6Cl2N2O2
Formula Weight: 221.04
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 36-37°
Beilstein Reference: 152173
MDL No.: MFCD09910281
Formula:
C₇H₆Cl₂N₂O₂ Punto di fusione: 36…37 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09910281 CAS Number: 51940-64-8 EINECS: 257-531-8 |