Stampa…
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde 97+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H64787.03 H64787.06
H64787.03EA 142 EUR
H64787.03 H64787.06
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde 97+%
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Purity: 97+% CAS No.: 355134-13-3 Molecular Formula: C7H4BrNO3 Formula Weight: 230.02 Physical Form: Powder Appearance: Pale brown Melting Point: 101-106° Beilstein Reference: 3253229 MDL No.: MFCD00100097
Formula: C₇H₄BrNO₃
Peso molecolare: 230,02 g/mol
Punto di fusione: 101…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100097
CAS Number: 355134-13-3