1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4,5-Dichloro-2-fluoronitrobenzene
Purity: 95%
CAS No.: 2339-78-8
Molecular Formula: C6H2Cl2FNO2
Formula Weight: 209.99
Flash Point:
Formula:
C₆H₂Cl₂FNO₂ Punto di ebollizione: 247 °C Punto di fusione: 17 °C Densità: 1,596 Flash Pt: >113 °C (235 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075330 CAS Number: 2339-78-8 |