Stampa…
(2-Hydroxy-3-N,N,N-trimethylamino)propyl β-cyclodextrin chloride hydrate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H27604.MD H27604.03
H27604.MDEA 75.3 EUR
H27604.MD H27604.03
(2-Hydroxy-3-N,N,N-trimethylamino)propyl β-cyclodextrin chloride hydrate
(2-Hydroxy-3-N,N,N-trimethylamino)propyl β-cyclodextrin chloride hydrate
Melting Point: ca 280° dec. MDL No.: MFCD00078139
Punto di fusione: ∼ 280 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078139
EINECS: 231-493-2