Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, Ethyl 4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Purity: 96%
CAS No.: 7126-57-0
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 473842
MDL No.: MFCD04122505
Formula:
C₈H₉NO₃ Peso molecolare: 167,164 g/mol Punto di fusione: 101…105 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04122505 CAS Number: 7126-57-0 |