3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 23761-23-1
Molecular Formula: C5H6O3
Formula Weight: 114.10
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 69-70°
Beilstein Reference: 2078401
MDL No.: MFCD00100900
Formula:
C5H6O3 Punto di fusione: 69…70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00100900 CAS Number: 23761-23-1 |