2-Chloro-5-methylpyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 22536-61-4
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Physical Form: Solid
Melting Point: 89-92°
Beilstein Reference: 108732
MDL No.: MFCD09260903
Formula:
C₅H₅ClN₂ Peso molecolare: 128.56 g/mol Punto di fusione: 89…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09260903 CAS Number: 22536-61-4 |