3-Fluorophenethylamine 97+%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Purity: 97+%
CAS No.: 404-70-6
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Flash Point: 83°(181°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.066
Refractive Index: 1.5090
Boiling Point: 87°/15mm
Beilstein Reference: 3045789
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00075376
Formula:
C₈H₁₀FN Peso molecolare: 139,17 g/mol Punto di ebollizione: 87 °C (15 mmHg) Densità: 1,066 Flash Pt: 83 °C (181 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075376 CAS Number: 404-70-6 ADR: 8,II |