Stampa…
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H27400.18 H27400.06
H27400.18EA 411 EUR
H27400.18 H27400.06
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
Formula: C₁₀H₂₁N₂O₄P
Punto di fusione: 19…21 °C
Densità: 1,157
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953486
CAS Number: 848641-69-0
ADR: 8,II