2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H64732.06
H64732.14
H64732.22
H64732.06EA
59.7
EUR
H64732.06
H64732.14
H64732.22
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 98%
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Purity: 98%
CAS No.: 28320-31-2
Molecular Formula: C15H13Br
Formula Weight: 273.17
Physical Form: Solid
Melting Point: 57-62°
Beilstein Reference: 2524870
MDL No.: MFCD09261272
Formula:
C₁₅H₁₃Br Peso molecolare: 273,17 g/mol Punto di fusione: 57…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09261272 CAS Number: 28320-31-2 |