Stampa…
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)imidazole
H64711.03 H64711.06
H64711.03EA 40 EUR
H64711.03 H64711.06
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 98%
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Purity: 98% CAS No.: 33468-69-8 Molecular Formula: C4H3F3N2 Formula Weight: 136.08 Physical Form: Solid Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD08458860
Formula: C₄H₃F₃N₂
Peso molecolare: 136.08 g/mol
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458860
CAS Number: 33468-69-8