Methyl-4-chloroacetoacetate 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 32807-28-6
Molecular Formula: C5H7ClO3
Formula Weight: 150.56
Flash Point: 102°(216°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.305
Refractive Index: 1.4560
Appearance: Colourless
Boiling Point: 85°/4mm
Beilstein Reference: 1759939
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00000938
Formula:
C₅H₇ClO₃ Punto di ebollizione: 85 °C (4 mmHg) Densità: 1,305 Flash Pt: 102 °C (216 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000938 CAS Number: 32807-28-6 EINECS: 251-230-5 ADR: 8,III |