2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 6980-08-1
Molecular Formula: C5H4ClN3O2
Formula Weight: 173.56
Beilstein Reference: 391939
MDL No.: MFCD04116097
Formula:
C₅H₄ClN₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04116097 CAS Number: 6980-08-1 |