5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 164513-38-6
Molecular Formula: C6H6BrNO
Formula Weight: 188.02
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 198-202°
Beilstein Reference: 6798531
MDL No.: MFCD03427664
Formula:
C₆H₆BrNO Peso molecolare: 188,02 g/mol Punto di fusione: 198…202 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03427664 CAS Number: 164513-38-6 |