4-Bromo-1H-pyrazole 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2075-45-8
Molecular Formula: C3H3BrN2
Formula Weight: 146.97
Physical Form: Solid
Melting Point: 93-96° lit.
Boiling Point: 250-260° lit.
Beilstein Reference: 106510
MDL No.: MFCD00075602
Formula:
C₃H₃BrN₂ Punto di ebollizione: 250…260 °C (lett.) Punto di fusione: 93…96 °C (lett.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075602 CAS Number: 2075-45-8 |